Learn More
Wuertt Celluloid™ Panier en fil d’acier inoxydable
Marque: Wuertt Celluloid™ 52400113
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Panier | |
Stockage et transport | |
400 mm | |
300 mm |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
200 mm |