Learn More
Bochem™ Panier grillagé en acier inox, carré, 2 attaches
Stockez les articles de laboratoire dans le panier grillagé en acier inox Bochem™, carré, à 2 attaches. .
Marque:  Bochem™ 10076
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10234271
  • 245.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Largeur de maille de 8 x 8 x 1 mm,
  • Carré
  • Acier inoxydable
  • 2 réticulations
Spécification
Spécification
Panier en fil
600 mm
600 x 400 mm (L x l)
600 x 400 x 300 mm