Learn More
Bochem™ Supports de tubes à essai en forme de Z en acier inox
17.50€ - 23.75€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10010811
|
Bochem™
8293 |
50 x 110 mm |
17.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10234081
|
Bochem™
8291 |
50 x 220 mm |
23.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10616191
|
Bochem™
8292 |
50 x 85 mm |
17.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Portoir inox en Z• Gain de place
• Acier inox
• Gain de place: imbriquables pour rangement
• Portoir acier inox en Z
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Acier inoxydable (18/10) |