missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Accessoires pour automate de coloration en series StainMate™ Max 10

Optimisez votre automate de coloration en series Epredia™ StainMateTM Max 10 grâce aux accessoires qui lui sont destinés.

Marque:  Epredia™ E103/SL/R30A

Code nomenclature Nacres: NB.51

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12618446

  • 143.00€ / 1 pièce

Date d’expédition estimée: 14-01-2022

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Optimisez votre dispositif de coloration en series Thermo Scientific™ StainMate™ Max 10 grâce aux accessoires qui lui sont destinés.

Les accessoires pour l’automate de coloration en série StainMate Max 10 comprennent :

  • Couvercle
  • Hotte d’aspiration
  • Socle avec tiroir
  • Boîte de bain pour modèle Belair
  • Boîte/bain supplémentaire
  • Boîte à eau/bain
  • Boîte/bain externe
  • Module de séchage
  • Adaptateur pour rack
  • Rack supplémentaire pour 20 lames au moins
  • Rack supplémentaire pour 30 lames au moins

Module de séchage

  • Le sécheur de lames assisté par ventilateur fonctionne à 1⁄270°C
  • Il s’accroche sur le côté gauche ou droit du module StainMate

Hotte filtrante

  • Extrait les vapeurs à travers un filtre à charbon remplaçable
  • S’adapte facilement à l’intérieur de la base de la hotte
  • Porte transparente à charnière pour un accès facile

Boîte/bain externe

  • Se fixe sur l’un ou l’autre côté du module StainMate pour augmenter la capacité
  • En acier inox poli avec bain acétal blanc et couvercle
  • Capacité : 38mL
Spécification

Spécification

Rack adapter
Vidéos
FDS
Documents
Certificats