Learn More
X10 Solution étalon, 10mL
Click to view available options
Concentration:
300mosm/kg H2O
900mosm/kg H2O
Point de fusion:
-0.55°C
-1672°C
Point d’ébullition:
100.4°C
101°C
Description
- Solution d’étalon pour osmomètre
- Boîte de 10 ampoules en verre de 1 ml.
- Pour un étalonnage facile des osmomètres
Spécification
Concentration | 300mosm/kg H2O |
Conditionnement | Ampoules en verre |
pH | 7 |
Point de fusion | -0.55°C |
Point d’ébullition | 100.4°C |
Quantité | 10 x 1 mL |