Learn More
Tampon standard de borate, pH 9,225, NIST, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Description
pH = 9,464 à 0 °C
pH = 9,395 à 5 °C
pH = 9,332 à 10 °C
pH = 9,276 à 15 °C
pH = 9,225 à 20 °C
pH = 9,180 à 25 °C
pH = 9,139 à 30 °C
pH = 9,068 à 40 °C
pH = 9,011 à 50 °C
pH = 8,962 à 60 °C
pH = 8,921 à 70 °C
pH = 8,885 à 80 °C
pH = 9,395 à 5 °C
pH = 9,332 à 10 °C
pH = 9,276 à 15 °C
pH = 9,225 à 20 °C
pH = 9,180 à 25 °C
pH = 9,139 à 30 °C
pH = 9,068 à 40 °C
pH = 9,011 à 50 °C
pH = 8,962 à 60 °C
pH = 8,921 à 70 °C
pH = 8,885 à 80 °C
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium tetraborate decahydrate solution |
Densité | 1.01g/mL |
pH | 9.225 |
Quantité | 10 L |
Conditionnement | PE |
Traçabilité au NIST | NIST traceable |
Poids de la formule | 381.37g/mol |