Learn More
Tampon standard de phosphate, pH 6,881, NIST, Chem-Lab
Pour une utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST
Marque: Chem Lab CL03.0601.9010
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 10.10000kg
Description
pH = 6,984 à 0 °CpH = 6,951 à 5 °C
pH = 6,923 à 10 °C
pH = 6,900 à 15 °C
pH = 6,881 à 20 °C
pH = 6,865 à 25 °C
pH = 6,853 à 30 °C
pH = 6,838 à 40 °C
pH = 6,833 à 50 °C
pH = 6,836 à 60 °C
pH = 6,845 à 70 °C
pH = 6,859 à 80 °C
Spécification
Phosphate | |
6.881 | |
KH2PO4 + Na2HPO4 | |
NIST traceable |
1.01g/mL | |
10 L | |
PE |