Learn More
Tampon standard de phosphate, pH 6,881, NIST, Chem-Lab
Pour une utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST
49.35€ - 296.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11984024
|
Chem Lab
CL03.0601.1000 |
1 L |
49.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11918494
|
Chem Lab
CL03.0601.9010 |
10 L |
296.00€
10L |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
pH = 6,984 à 0 °CpH = 6,951 à 5 °C
pH = 6,923 à 10 °C
pH = 6,900 à 15 °C
pH = 6,881 à 20 °C
pH = 6,865 à 25 °C
pH = 6,853 à 30 °C
pH = 6,838 à 40 °C
pH = 6,833 à 50 °C
pH = 6,836 à 60 °C
pH = 6,845 à 70 °C
pH = 6,859 à 80 °C