Learn More
Koettermann™ Armoire standard pour acides et bases, en PP, 520 x 600 x 1920mm
L’armoire standard Koettermann™ pour les acides et les bases, en PP, offre une capacité de stockage adaptée pour répondre à une variété de besoins en laboratoire. Elle est aussi particulièrement adaptée au stockage des acides et des bases.
3741.80€ - 4860.10€
Spécification
Dimensions (P x L x H) 520 x 600 x 1920 mm
Type de produit Armoire à bases et acides
À utiliser avec (application) Acides et bases
Nbre de portes 2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Comprend Modèle de porte Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Modèle de porte Prix Quantité et disponibilité  
14835361
Afficher les documents Détails de la promotion
Koettermann™
377-00003
4 tiroirs, ventilateur Charnière gauche
4860.10€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2024
pour voir le stock disponible 
14825361
Afficher les documents Détails de la promotion
Koettermann™
377-00001
4 tiroirs, sans ventilateur Charnière gauche
3741.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2024
pour voir le stock disponible 
15518545
Afficher les documents Détails de la promotion
Koettermann™
377-00002
4 tiroirs, sans ventilateur À charnière droite
3741.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2024
Description
  • Armoire haute, pour acides / bases
  • Deux portes
  • Quatre tiroirs
Spécification
Spécification
520 x 600 x 1920 mm
Armoire à bases et acides
Acides et bases
2