Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1500x480x350 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1500 x 480 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
450.61€ - 856.15€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 350 w, 1 500 x 480 mm |
---|---|
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Type de porte | Mécanisme de verrouillage | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de porte | Mécanisme de verrouillage | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15713092
|
Koettermann™
307-00175 |
Portes coulissantes en verre | Oui | 2 |
856.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15723092
|
Koettermann™
307-00176 |
Ouverture de face / sans portes | Non | Néant |
450.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Armoire murale
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
350 w, 1 500 x 480 mm | |
1 | |
Armoire avec montage mural |