Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 600x480x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 600 x 480 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
393.99€ - 420.57€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 366 x 600 x 480 mm |
---|---|
Nbre de portes | 1 |
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Type de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Type de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15723102
|
Koettermann™
307-00186 |
Oui | Porte battante à gauche |
420.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15713102
|
Koettermann™
307-00185 |
Non | Porte battante à gauche |
395.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15733102
|
Koettermann™
307-00187 |
Non | Porte battante à droite |
393.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Armoire murale
- Une porte
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
366 x 600 x 480 mm | |
1 | |
1 | |
Armoire avec montage mural |