Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 900x480x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 900 x 480 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
524.55€ - 553.44€
Spécification
Dimensions (P x L x H) 366 x 900 x 480 mm
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1
Type de produit Armoire avec montage mural
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Mécanisme de verrouillage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Mécanisme de verrouillage Prix Quantité et disponibilité  
15743112
Afficher les documents Détails de la promotion
Koettermann™
307-00198
Oui
553.44€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15733112
Afficher les documents Détails de la promotion
Koettermann™
307-00197
Non
524.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
  • Armoire murale
  • Deux portes
  • Une étagère
  • Panneaux latéraux
Spécification
Spécification
366 x 900 x 480 mm
2
1
Armoire avec montage mural