Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 900x780x350 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 900 x 780 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
393.99€ - 756.79€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 350 x 900 x 780 mm |
---|---|
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Type de porte | Mécanisme de verrouillage | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de porte | Mécanisme de verrouillage | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15793112
|
Koettermann™
307-00203 |
Portes coulissantes en verre | Oui | 1 |
756.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15703122
|
Koettermann™
307-00204 |
Ouverture de face / sans portes | Non | Néant |
393.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Armoire murale
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
350 x 900 x 780 mm | |
1 | |
Armoire avec montage mural |