Learn More
3M™ Tuyaux standard
Plusieurs tuyaux d'alimentation d'air comprimé permettent de connecter le régulateur d'air 3M™ au dispositif d'air comprimé afin de répondre à des exigences variées.Les tuyaux sont disponibles en différentes longueurs et garantissent des raccordements de haute qualité à tous les composants.
Marque:  3M™ 7000042677
237.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11701203
  • 397.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-07-2024
Description
  • Tuyau standard d'alimentation en air comprimé de 10 ou 30 m, fourni sans raccord
  • Tuyau de service standard pour des raccordements de haute qualité à tous les composants
  • Raccord BSP filetage mâle de 3/8 in. à chaque extrémité
Spécification
Spécification
Tuyau standard
1 de chaque
30 m