Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
97.70€ - 126.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
Hauteur (métrique) | 130 mm (boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12419530
|
Tenak™
TE23334 |
Boîtes (12) |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12439530
|
Tenak™
TE23336 |
Boîtes (10) |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12459520
|
Tenak™
TE23328 |
Boîtes (6) |
97.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12459530
|
Tenak™
TE23338 |
Boîtes (15) |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12479520
|
Tenak™
TE23330 |
Boîtes (8) |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12499520
|
Tenak™
TE23332 |
Boîtes (9) |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
Spécification
Acier inoxydable | |
Congélateurs armoires | |
130 mm (boîte) |