Learn More
Sampling Systems™ Brosses standard de nettoyage d’échantillonneur
Assurez-vous que l’échantillonneur est correctement nettoyé pour éviter toute contamination croisée. Les brosses standard de nettoyage d’échantillonneur Sampling Systems™ sont une gamme de brosses idéales pour le nettoyage des échantillonneurs en acier inox et en plastique.
Marque: Sampling Systems™ 8020A-1600
Informations supplémentaires : Poids : 1.44480kg
Description
- Brosses en nylon hygiénique
- Manche en aluminium robuste
- Forme de brosse standard
Spécification
Brosse nettoyante | |
30 mm | |
1600 mm |
Aluminium | |
Tubes de 15 à 30 mm de diamètre |