Learn More
Sampling Systems™ Brosses standard de nettoyage d’échantillonneur
Assurez-vous que l’échantillonneur est correctement nettoyé pour éviter toute contamination croisée. Les brosses standard de nettoyage d’échantillonneur Sampling Systems™ sont une gamme de brosses idéales pour le nettoyage des échantillonneurs en acier inox et en plastique.
18.30€ - 36.50€
Spécification
Type de produit | Brosse nettoyante |
---|---|
Matériau de la poignée | Aluminium |
Diamètre (métrique) des poils | 30 mm |
À utiliser avec (équipement) | Tubes de 15 à 30 mm de diamètre |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15859401
|
Sampling Systems™
8020A-1100 |
1100 mm |
27.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869401
|
Sampling Systems™
8020A-1600 |
1600 mm |
33.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879401
|
Sampling Systems™
8020A-2100 |
2100 mm |
36.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889401
|
Sampling Systems™
8020A-600 |
600 mm |
18.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Brosses en nylon hygiénique
- Manche en aluminium robuste
- Forme de brosse standard
Spécification
Brosse nettoyante | |
Aluminium | |
30 mm | |
Tubes de 15 à 30 mm de diamètre |