Learn More
Ismatec™ Connecteurs de tubulure standard, en plastique
Connecteurs de tubulure de différentes tailles et formes. Les connecteurs de tubulure standard Ismatec™, en plastique, sont disponibles dans différentes compositions de plastique.
Marque:  Ismatec™ ISM511
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10012972
Quantité Prix
1 44.81€ / 10 pièces
10 40.41€ / 10 pièces
Date d’expédition estimée: 22-10-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Standard, non réducteur.
  • Conçu pour la tubulure de pompe Ismatec™.
  • Disponibles en différentes tailles, formes et compositions.
Spécification
Spécification
Résine acétal (POM, polyoxyméthylène)
Pour diamètre interne de 3,0mm de dia. int.
3,0mm (D.E.)
Raccord de tubulure standard
10/boîte
En T