missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stanniocalcin 2 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 4H1E7, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Proteintech 60063-1-IG-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837025

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Has an anti-hypocalcemic action on calcium and phosphate homeostasis.
Spécification

Spécification

Stanniocalcin 2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O76061, O88452
STC2
Stanniocalcin 2 Fusion Protein Ag0359
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
4H1E7
Unconjugated
STC2
stanniocalcin 2, Stanniocalcin related protein, STC 2, STC related protein, STC2, STCRP
Mouse
Caprylic Acid Precipitation
RUO
20856, 8614
-20°C
Liquid
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions