Learn More
Chlorure stanneux, dihydraté, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383219
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
10025-69-1
SnCl2·2H2O
10025-69-1
SnCl2·2H2O
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
    Adapté pour la détermination du mercure
Nom chimique ou matériau Stannous Chloride
Note relative au nom Dihydrate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Poids de la formule 225.63
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™ ACS
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.71kg
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.