Learn More
Amidon, pour la biochimie, pomme de terre, hydrolysé pour l’électrophorèse, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 215125000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 9005-25-8 Poids : 0.55000kg
Quantité. | 500g |
---|---|
Emballage | Flacon en plastique |
Description
Réactifs pour électrophorèse• Amidon de pomme de terre
Identifiants chimiques
9005-25-8 | |
342.297 | |
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
439341 | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
C12H22O11 | |
MFCD00082026 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
CHEBI:18167 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O |
Spécification
Starch | |
9005-25-8 | |
C12H22O11 | |
14, 8798 | |
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol | |
439341 | |
Authentic | |
Biochimie | |
Flacon en plastique | |
Solubility in water: insoluble. | |
500g |
Hydrolyzed for Electrophoresis | |
gel strength: Passes Test | |
MFCD00082026 | |
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O | |
342.297 | |
CHEBI:18167 | |
Poudre cristalline fine | |
20% max. | |
1% max. | |
Blanc |