Learn More
IBA Lifesciences Vecteurs accepteurs pESG-IBA StarGate™ pour l’expression mammifère
Conçus pour une expression constitutive de haut niveau des protéines recombinantes dans une large gamme de cellules hôtes de mammifères via le promoteur CMV, avec réplication dans des lignées cellulaires qui sont infectées de manière latente par le grand antigène T SV40.
Marque: IBA Lifesciences 5-4562-001
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Description
Vecteurs d’expression de cellules de mammifères pESG-IBALe pESG-IBA est un petit vecteur d’expression recommandé pour l’expression transitoire des protéines dans les lignées cellulaires fournissant un grand antigène T SV40 pour la réplication extrachromosomique avec SV40 ori.
- NeoR pour la génération de lignées cellulaires stables.
- Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus (CMV) : expression constitutive de haut niveau
- SV40 ori : origine de la réplication pour la réplication extrachromosomique pilotée par un grand antigène T SV40 (tel que fourni par les cellules HEK293T ou COS-1, -3, -7)
- CoIE1 + Amp : pour la propagation dans E. coli
- NeoR : gène de résistance à la néomycine pour générer des lignées cellulaires stables
- BM40 : signal de sécrétion pour transférer la protéine exprimée dans le milieu (pas pour tous les vecteurs disponibles)
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pESG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pESG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pESG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Liquide | |
pESG-IBA 162 | |
Gène de résistance à la néomycine | |
CMV humain immédiat / précoce | |
Tampon TE de 20 µl : 10 mm de Tris-HCl, 1 mm d’EDTA / 5 µg | |
Marqueur Twin-Strep™-tag pour extrémité C-terminale et marqueur FLAG-tag pour extrémité N-terminale | |
5 µg | |
Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes |
Système StarGate™, cellules hôtes de mammifères | |
Grand antigène T SV40 (ex. : COS1 ou COS7) | |
8 | |
Vecteur accepteur pour l’expression chez les mammifères | |
2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme | |
250 ng/μl | |
Transparents |