Learn More
IBA Lifesciences™ Vecteurs accepteurs pLSG-IBA StarGate™ pour Baculo
Vecteurs de transfert qui permettent une expression de haut niveau dans les cellules d’insectes en introduisant le gène d’intérêt dans le locus du gène de la polyèdrine de l’ADN de l’AcMNPV par recombinaison homologue.
Marque:  IBA Lifesciences™ 5-4967-001
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 15673848
  • 220.00€ / 5µg
Date d’expédition estimée: 30-06-2021
Description
Description
Vecteurs d’expression du virus pLSG-IGA Bacula (cellules d’insectes)
Le vecteur pLSG-IBAwt1 porte le promoteur de la polyédrine pour une expression de haut niveau dans les cellules d’insectes. La cotransfection avec de l’ADN AcMNPV linéarisé BacPAK6 (Clontech) ou un ADN AcMNPV modifié flashBAC circulaire (Oxford Expression Technologies) permet la génération de baculovirus recombinant à très haute efficacité grâce à la reconstitution d’un gène essentiel (ORF 1629) et à l’élimination du virus de type sauvage dans une large mesure.
  • Clonage et expression de protéines recombinantes dans des cellules d’insectes
  • Le promoteur de la polyédrine conduit l’expression de haut niveau de l’insert
  • La résistance à l’ampicilline et l’origine de la réplication (pUC) de ColE1 prennent en charge la propagation chez l’E. coli
Système StarGate™
IBA a mis au point StarGate pour fournir un processus de clonage simple, rapide et très efficace pour les gènes d’intérêt (GOI) à utiliser dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes :
  • Modification supplémentaire minimale du gène en raison de sites combinatoires courts
  • Efficacité inhérente du clonage à haut niveau due à une réaction dirigée (aucun équilibre)
  • Les GOI sont clonés pour obtenir un vecteur donneur ; 2 gènes minimum peuvent être combinés à l’aide du clonage de fusion
  • Les gènes sont ensuite transférés dans des vecteurs accepteurs qui offrent un environnement génétique optimal
  • Le vecteur d’expression final, le vecteur de destination, est alors placé dans l’hôte correspondant
Spécification
Spécification
Clear
StarGate™ system, insect host cells
BacPAK6 linearized AcMNPV DNA (Clontech) or circular flashBAC modified AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies)
8
Acceptor Vector for bacula (insect cell) expression
20μL TE buffer: 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA per 5μg
250 ng/μl
5 μg
Liquid
pLSG-IBA 167
pUC ori, Ampicillin resistance
Polyhedrin
2-8°C for frequent usage, -20°C for long-term storage
FLAG-Twin-Strep-tag™ pour extrémité N-terminale
Clonage de gènes d’intérêt pour une utilisation dans l’expression fonctionnelle, la purification, la détection, l’immobilisation ou la séparation des protéines recombinantes