Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage StartingBlock™ (PBS)
Le tampon de blocage StartingBlock est une protéine purifiée individuelle qui permet de rapidement bloquer les transferts Western et les tests ELISA.
57.00€ - 330.00€
Spécification
Type de produit Tampons de blocage
Forme Liquide
Gamme de produits StartingBlock™
Blocking Agent Protéine purifiée unique
Contenu et stockage Dès réception, Conserver à 4°C.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
13414299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37578
Tampon de blocage StartingBlock (PBS), 100 ml
57.00€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10108313
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37538
Tampon de blocage StartingBlock (PBS), 1 litre
311.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
13424299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37579
Tampon de blocage StartingBlock (TBS), 100 ml
57.00€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10371804
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37542
Tampon de blocage StartingBlock (TBS), 1 litre
314.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10270404
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37539
Tampon de blocage StartingBlock T20 (PBS), 1 L
330.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10381804
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37543
Tampon de blocage StartingBlock T20 (TBS), 1 L
330.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Le tampon de blocage StartingBlock est une protéine purifiée individuelle qui permet de rapidement bloquer les transferts Western et les tests ELISA. Il est largement compatible avec toute une gamme d’anticorps, de combinaisons d’anticorps et d’autres systèmes d’analyse et de dosage des protéines. Le tampon de blocage StartingBlock est disponible en PBS et TBS, avec ou sans Tween 20.
Les caractéristiques du tampon de blocage StartingBlock sont les suivantes :
Déshybridation et réapplication sans blocage—les transferts restent bloqués même après l’étape de déshybridation avec le tampon de déshybridation Restore (Réf. n° 21059)
Compatible avec de nombreux systèmes de détection—transfert Western, analyses ELISA et IHC avec des anticorps ou des sondes avidine/biotine (le bloqueur est exempt de sérum et de biotine)
Temps de blocage courts—moins de 15 minutes pour les membranes en nitrocellulose ou en PVDF ; presque instantané pour les puits de microplaques en polystyrène
Spécification
Spécification
Tampons de blocage
StartingBlock™
Dès réception, Conserver à 4°C.
Liquide
Protéine purifiée unique