Learn More
Abeba™ Chaussures 31361 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 31361/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.40000kg
Code produit. 15678807
  • 116.00€ / 1 paire
Expédition estimée
08-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Cuir blanc lisse
  • Embout de sécurité en composite
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3553)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Cuir
Antidérapant
31361
Blanc
47
Caoutchouc
Composite