missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 31378 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
127.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA |
---|---|
Couleur | Anthracite |
Matériau | Velours |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15608887
|
Abeba™
31378/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15618887
|
Abeba™
31378/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15628887
|
Abeba™
31378/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15638887
|
Abeba™
31378/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15648887
|
Abeba™
31378/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15658887
|
Abeba™
31378/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15668887
|
Abeba™
31378/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15678887
|
Abeba™
31378/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15688887
|
Abeba™
31378/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15698887
|
Abeba™
31378/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15608897
|
Abeba™
31378/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15618897
|
Abeba™
31378/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Velours avec trames en textile Air-Mesh respirables
- Anthracite
- Embout de sécurité en composite
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3553)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied ajustable
- Double attache velcro
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA | |
Velours | |
Caoutchouc | |
Composite |
Anthracite | |
Antidérapant | |
31378 |