Learn More
Abeba™ Chaussures 31378 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 31378/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.25000kg
Code produit. 15688887
  • 116.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 19-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
  • Velours avec trames en textile Air-Mesh respirables
  • Anthracite
  • Embout de sécurité en composite
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3553)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied ajustable
  • Double attache velcro
  • Matériau réfléchissant
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Velours
Antidérapant
31378
Anthracite
44
Caoutchouc
Composite