Learn More
Abeba™ Chaussures 31474 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 31474/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.30000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
- Cuir lisse
- Noir, design ATEX
- Embout de sécurité en composite
- Semelle intermédiaire en PU
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3553)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
31474 |
Noir | |
42 | |
Caoutchouc | |
Composite |