Learn More
Abeba™ Chaussures 31475 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 31475/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15688937
  • 133.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
  • Cuir lisse
  • Noir, design ATEX
  • Embout de sécurité en composite
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Résistant à la pénétration de métaux
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3553)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
Cuir
Antidérapant
31475
Noir
44
Caoutchouc
Composite