Learn More
Metro™ Tables de travail fixes compactes avec Solid Shelf
Optimisez chaque pouce avec les tables de travail compactes fixes Metro™ avec Solid Shelf. Fabriqués à partir de composants en acier inox durable pour résister aux applications et environnements les plus difficiles. S’assemblent facilement en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux.
1655.00€ - 1880.00€
Spécification
Profondeur (impériale) | 24 po |
---|---|
Hauteur (impériale) | 34 po |
Capacité de charge (impériale) | 800 lb |
Capacité de charge (métrique) | 363 kg |
Type de produit | Table fixe |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917351
|
Metro™
WTS2448FS |
24 x 48 x 34 in |
1760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15937351
|
Metro™
WTS2460FS |
24 x 60 x 34 in |
1880.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15997341
|
Metro™
WTS2436FS |
24 x 36 x 34 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Les unités peuvent être montées en quelques minutes sans utiliser d’outils spéciaux
- L’étagère inférieure est réglable par incréments de 1 po
- La construction robuste fournit une charge nominale robuste de 800 lb
- Les composants en acier inox de type 304 conviennent particulièrement aux applications et environnements les plus difficiles
- Les montants de 1 po de diamètre et brevetés de construction d’étagère Super Erecta assurent une table rigide et sans balancement
- L’acier inox de calibre 14 robuste élimine virtuellement tout “bourdonnement”
- Utilise un pied de mise à niveau
Garantie
Le produit sera exempt de défauts de matériel et de fabrication dans le cadre d’une utilisation, d’un service et d’une maintenance normaux pour une période d’un (1) an à compter de la date d’expédition du produit par le vendeur, sauf indication contraire par écrit du vendeur.
Spécification
24 po | |
800 lb | |
Table fixe | |
Acier inoxydable (304) |
34 po | |
363 kg | |
Argent |