Learn More
Fisherbrand™ Anneaux découpés recouverts de caoutchouc
Avec section découpée pour faciliter le retrait de l’équipement.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11765626
  • 19.79€ / 1 pièce
Expédition estimée
05-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec anneaux recouverts de caoutchouc
  • La longueur de la tige jusqu’au centre de la noix de serrage est d’environ 60 mm
  • Fabriqués en acier doux avec des joints soudés
  • Zingué
Spécification
Spécification
Stativring
Acier doux
Zinc plated, rubber coated
150 mm
Cut out section