Learn More
Staurosporine, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
Micro tube en poly
Description
La staurosporine est un puissant inhibiteur de la protéine kinase utile dans les études sur la phosphorylation des protéines dans la régulation des fonctions cellulaires.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Staurosporine |
Note relative au nom | From Streptomyces sp. |
Point de fusion | 270°C |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | > 98.0 % |
Conditionnement | Micro tube en poly |
Quantité | 500 μg |
Merck Index | 15, 8928 |
Solvants résiduels | Pass Test |
Poids de la formule | 466.5 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Staurosporine
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.