Learn More
Bochem™ Récipients pour pansements en acier avec couvercle et poignée intégrale
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
102 dia. x 80 mmH
102 x 130 mm (dia. x H)
124 dia. x 165 mmH
124 x 130 mm (dia. x H)
180 dia. x 180 mmH
Spécification
Matériau du bouchon | Acier inoxydable |
Type de bouchon | Couvercle |
Diamètre (métrique) | 102 mm |
Hauteur (métrique) | 80 mm |
Type de produit | Cuve |
Dimensions (L x l x H) | 102 dia. x 80 mmH |
Comprend | Couvercle |
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité | 1Each |
Poids (métrique) | 290 g |