Learn More
R&L Enterprises™ Porte-bouteilles de gaz en acier
Offre un support solide et sûr pour les bouteilles de gaz en laboratoire. Les porte-bouteilles de gaz en acier R&L Enterprises™ sont fortement fabriqués en acier revêtu de nylon.
184.00€ - 198.00€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Type de produit | Porte-bouteilles de gaz |
À utiliser avec (équipement) | Cylindrique |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12975961
|
R&L Enterprises™
3604 |
Cylindre de 146 mm de diamètre |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12985961
|
R&L Enterprises™
3605 |
Cylindre de 178 mm de diamètre |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Disponible en deux tailles différentes
- La dimension donnée est le diamètre maximal de la bouteille accueillie
Spécification
Acier | |
Porte-bouteilles de gaz | |
Cylindrique |