Learn More
Bochem™ Socles de support en acier
Socles de support en acier avec un pied réglable.
Marque:  Bochem™ 5035
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.38000kg
Code produit. 10106270
  • 42.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-10-2022
Description
Base rectangulaire acier
• Base acier peint vert
• Accessoires obligatoires tige inox filetée M10.
Spécification
Spécification
Acier
210 mm
Socle de support
8 mm
130 mm
1boîte