Learn More
Bochem™ Socles de support en acier
Socles de support en acier avec un pied réglable.
39.50€ - 67.15€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Type de produit | Socle de support |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10678101
|
Bochem™
5038 |
315 mm | 10 mm |
67.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10034930
|
Bochem™
5032 |
250 mm | 6 mm |
47.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10106270
|
Bochem™
5035 |
210 mm | 8 mm |
39.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10588272
|
Bochem™
5037 |
315 mm | 8 mm |
51.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Base rectangulaire acier• Base acier peint vert
• Accessoires obligatoires tige inox filetée M10.
Spécification
Acier | |
Socle de support | |
1 de chaque |