Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai demi-format SP Scienceware™ Poxygrid™
À utiliser dans les bains-marie, les hottes à flux laminaire, les hottes filtrantes ou tout autre endroit où l’espace est limité
Marque: Bel-Art™ F18788-2001
27.60 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Revêtement époxy résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Trous carrés dans la grille
- Trois plateaux avec fond grillagé fendu
- Capable d’accueillir des tubes de 10 à 13, 13 à 16 ou 16 à 20 mm de diamètre
- Autoclavable
- Résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Supporte des températures comprises entre −223°C (−369°F) et 121°C (250°F)
Informations sur la commande
Dimensions L x l x H
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Tubes (18 à 20 mm) | |
20 | |
1 de chaque | |
12,5 x 10,8 x 6,4cm | |
10,8 cm | |
20 mm |
5 x 4 | |
Bleu | |
Acier | |
Tubes à essai de 16-20 mm | |
-223°C à +121°C | |
12,5 cm | |
6,4 cm |