Learn More
Corning™ Embouts de seringue pour pipette répétitive Step-R™, stériles
Embouts de seringue pour pipette répétitive Step-R™ de Corning™, non stériles, offrant une distribution de type à déplacement positif de liquides visqueux ou volatils.
34.79€ - 156.71€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO8655 |
Matériau | PP |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Distribution de liquides visqueux et volatils |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15863895
|
Corning™
6622 |
1,25 ml |
61.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15873895
|
Corning™
6623 |
2,5 ml |
61.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15853895
|
Corning™
6621 |
0,5 ml |
61.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15803905
|
Corning™
6626 |
25 ml |
34.79€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15843895
|
Corning™
6620 |
0,05 ml |
156.71€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15883895
|
Corning™
6624 |
5 ml |
61.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15893895
|
Corning™
6625 |
12,5 ml |
61.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15813905
|
Corning™
6627 |
50 ml |
35.92€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Embouts en polypropylène à utiliser avec la pipette répétitive Step-R™ de Corning™
- Disponibles en huit tailles de 0,05 ml à 50 ml
- Les embouts utilisent la méthode de déplacement direct, dédiée à une utilisation avec des liquides visqueux, infectieux et volatils
- Des résultats fiables et reproductibles grâce à des tests individuels automatisés de chaque embout
- La certification de chaque lot est disponible sur demande
Spécification
Autoclavables | |
PP | |
Distribution de liquides visqueux et volatils |
ISO8655 | |
Non stérile |