Learn More
Socorex™ Pas à pas 411
Marque:  Socorex™ 411.5000
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.33480kg
Code produit. 10646351
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pipette Stepper 411
• Ergonomique, activation 4 doigts au lieu du pouce
• Seringues à déplacement positif
• 3 seringues pour 53 volumes différents de 10 à 5000μL, jusqu'à 73 doses par remplissage
• Activation du bout des doigts, sans contribution du pouce, limitant la fatigue lors des distributions répétitives
• Arrêt de sécurité en fin de course
• Volumes et nombre de doses clairement indiqués sur le bouton de réglage
• Seringues et boutons de réglage color-codés afin d'éviter toute erreur
• Livré avec 3 boutons sélecteurs, adaptateur rouge pour Ecostep 5mL, échantillons de seringues Ecostep et certificat de calibrage
• Pipette Stepper 411
• Stepper 411
• Inclus avec certificat de calibration
Spécification
Spécification
Stepper Pipette
1 Each