Learn More
Buerkle™ Sachet d’échantillons inviolable SteriBag Premium
Les sachets d’échantillons inviolables SteriBag Premium associent de manière unique un haut degré de sécurité, de stérilité, de fermeture inviolable et de traçabilité. Utilisé pour transporter et stocker des échantillons en toute sécurité.
Marque: Buerkle™ 5344-8000
202.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Les échantillons peuvent être remplis directement dans le sachet d’échantillons stérile.
- La fermeture inviolable scelle le sachet étanche et sécurisé.
- Lorsque vous essayez à nouveau d’ouvrir la fermeture, le mot STOP apparaît clairement. Le sachet d’échantillons et le champ de découpe sont tous deux marqués avec un numéro de suivi unique pour une documentation complète et une traçabilité complète.
SteriBag Premium convient à de nombreuses applications exigeantes dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique, médical ainsi que dans les secteurs des salles blanches ou biotechnologiques.
- Stérilisés par rayons gamma (SAL 10-6)
- Avec fermeture inviolable intégrée pour les preuves de manipulation
- Identification unique via le numéro de suivi
- Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Specifications
300 ml | |
Transparent | |
Numéro de suivi | |
100 | |
200 x 145 mm | |
145 mm |
Inviolable | |
Oui | |
Polyéthylène | |
Stérilisation par rayons | |
200 mm | |
0,6 kg |