Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage en polyéthylène tenant debout SteriBag™ standup
Les sachets pour échantillons en polyéthylène Buerkle ™SteriBag™ sont des sachets pour échantillons stériles avec une base qui tient debout.
151.00€ - 205.00€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
---|---|
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Idéal pour les échantillons disponibles sous forme de liquides, de poudres, de solides et de pâtes, adaptés aux aliments et pouvant être congelés |
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17219549
|
Buerkle™
5344-0400 |
400 mL |
151.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15188136
|
Buerkle™
5344-0400 |
400 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15108146
|
Buerkle™
5344-0600 |
600 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Se tient de façon stable
- Protégé contre la décharge
- Stérilisé
- Avec zone d’écriture
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Idéal pour les échantillons disponibles sous forme de liquides, de poudres, de solides et de pâtes, adaptés aux aliments et pouvant être congelés | |
Stérile | |
Fermeture étanche | |
229 mm |
Transparent | |
Polyéthylène | |
500 | |
500/paquet | |
229 mm |