Learn More
Microspec™ Louche stérile
Récipient en styrène avec poignée en styrène cassable, fourni dans des emballages individuels
Marque:  Microspec™ N9
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 16644832
  • 77.35€ / 50 pièces
Date d’expédition estimée: 06-01-2022
Description
Description
Récipient en styrène stérile avec poignée en styrène cassable, fourni dans des emballages individuels. 50/boîte. Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
Spécification
Spécification
30 mL
28 mm
Sterile
Polypropylene
Blue
1
1.01 oz.
28 mm
Oui
Non
White
Screw
No
50
Styrene