Learn More
Microspec™ Louche stérile
Récipient en styrène avec poignée en styrène cassable, fourni dans des emballages individuels
Marque: Microspec™ N13
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Description
Récipient en styrène stérile avec poignée en styrène cassable, fourni dans des emballages individuels. 50/boîte. Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.Spécification
Oui | |
Stérile | |
Blanc | |
Bouchon à vis | |
Aucune étiquette | |
1 de chaque |
Non | |
250 mL | |
Styrène | |
Bleu | |
50/Carton |