Learn More
Fisherbrand™ Sacs pour doseur stérile
Code produit 17923182 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
7,5 x 12 po
6 x 9 in
10 x 15 po
Quantité:
100/paquet
250/paquet
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
17923182 6 x 9 in 250/paquet 250 pièces
17963182 7,5 x 12 po 100/paquet 100 pièces
17973182 10 x 15 po 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17923182
Expédition estimée: 28-01-2027
Un moyen économique et efficace de filtrer les échantillons. Idéal pour les applications de mélange.
  • Ces sacs d’échantillons sont idéaux pour le transport et le stockage des solides, des semi-solides et des liquides.
  • Idéal pour les applications de mélange
  • Stériles
  • Contraception
  • Fiche de fermeture à câble pour une é
Spécification
Description Sac avec filtre en PE à page complète
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) pour le transport et le stockage des solides, des semi-solides et des liquides ; filtration ; applications de mélange.
Matériau BOPA, LDPE
Stérilité Stérile
Volume plein 720 mL
Quantité 250/paquet
Dimensions (L x l) 6 x 9 in
Hauteur (métrique) 229 mm
Longueur (métrique) 152 mm
Épaisseur (métrique) 100μ m