Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué stérile
Augmentez la récupération des échantillons grâce à un tube conique doté d’un bouchon strié et facile à utiliser. Le tube à centrifuger conique gradué stérile Kartell™ est en PP haute transparence et dispose d’une grande zone de marquage blanche pour améliorer la traçabilité.
197.00€ - 333.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Certifications/Conformité | CE/IVD |
Type de bouchon | Bouchon à joint |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | FCR max. | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | FCR max. | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16667363
|
Kartell™
8400800 |
15 ml | 0,5 ml | 6200 RCF | Emballage individuel |
289.00€
750 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12553347
|
Kartell™
8401500 |
50 mL | 2,5 ml | 9400 RCF | ensemble de plateaux |
291.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16677363
|
Kartell™
8401000 |
15 ml | 0,5 ml | 6200 RCF | ensemble de plateaux |
333.00€
750 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12533347
|
Kartell™
8401200 |
50 mL | 2,5 ml | 9400 RCF | conditionnés en vrac |
197.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
- Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
- Fond conique pour une récupération totale des échantillons
- Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
- Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
- Apyrogène et sans endotoxines
- Les tubes sont irradiés par rayonnement bêta ionisant
Spécification
Bleu | |
CE/IVD | |
Transparent | |
Oui | |
Stérile |
Autoclavables | |
Bouchon à joint | |
PP | |
Surface d’écriture blanche | |
Conique |