Learn More
Greiner Bio-One Anse d’inoculation stérile
Transfère l’inoculum pour le repiquage. Les anses d’inoculation stériles Greiner Bio-One™ sont idéales pour récupérer l’inoculum à partir d’une culture de micro-organismes.
292.00€ - 441.43€
Spécification
Longueur (métrique) | 200 mm |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10659021
|
Greiner Bio-One
731101 |
Blanc | 200 mm | 2000/paquet |
441.43€
2000 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10707682
|
Greiner Bio-One
731171 |
Bleu | 200mm | 600/paquet |
292.00€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10342651
|
Greiner Bio-One
731181 |
Jaune | 200 mm | 600/paquet |
294.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Anses flexibles pour un prélèvement et une inoculation simplifiés
- Stérilisation par irradiation
- Pour la recherche uniquement ; ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire
Spécification
200 mm | |
Stérile | |
Oui |