Learn More
Corning™ Anses d’inoculation en PS stériles
Fabriquées en PS souple pour la récupération optimale d’un inoculum de culture. Les anses d’inoculation en PS stériles Gosselin™ représentent une solution efficace pour le transfert d’organismes microscopiques, d’inoculum ou pour le repiquage.
270.00€ - 819.00€
Code produit | Marque | Couleur | Volume | Longueur (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume | Longueur (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12682275
|
Corning™
OS1-01 |
Naturel | 1 μl | 192 mm | Anse d’inoculation avec pointe à aiguille |
672.00€
9000 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11733124
|
Corning™
OS1-01 |
Naturel | 1 μl | 192 mm | Anse d’inoculation avec pointe à aiguille |
270.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15241065
|
Corning™
OS1B-01 |
Blanc | 1 μl | 195 mm | Anse d’inoculation avec pointe sphérique |
804.00€
9000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11763124
|
Corning™
OS10-02 |
Bleu | 10 μl | 194 mm | Anse d’inoculation avec pointe à aiguille |
270.00€
3000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11769515
|
Corning™
OS10B-02 |
Bleu | 10 μl | 195 mm | Anse d’inoculation |
819.00€
9000 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conception ergonomique
- Stérile R SAL 10-3
- Emballage dans des sachets zip traçables et inviolables
- Non agressif pour la gélose
- L’extrémité mixte unique (1/10 ul) réduit la complexité de l’inventaire
- Disponible avec pointe sphérique ou aiguille
Spécification
Polystyrène | |
Stérile |