Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PVDF stérile
Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.47700kg
Description
- Haut débit d’échantillons
- Faible liaison protéique
- Nature hydrophile
- Offre une résistance chimique moyenne
Spécification
PVDF | |
0,2 μm | |
Pour un large éventail d’applications | |
50/Bte | |
33 mm |
PVDF | |
Stérile | |
PP | |
Filtre pour seringue |