Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs de lance à poudre Sterileware™
Un mouvement de perforation, de rotation et de retrait simple permet l’échantillonnage transversal de poudres en vrac non coulant. Disponibles en trois longueurs.
211.00€ - 305.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Quantité | 20/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16602824
|
Bel-Art™
F36974-0420 |
75 ml | 40 cm |
211.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16612824
|
Bel-Art™
F36974-0600 |
125 ml | 60 cm |
240.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16622824
|
Bel-Art™
F36974-0950 |
200 ml | 95 cm |
305.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La lame ouverte fonctionne bien avec des poudres collantes et cohésives
- Les bords arrondis permettent de maintenir l’échantillon en place
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA et EU
- Sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- La lance en Polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellée en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
HDPE | |
Oui | |
Stérile | |
20/boîte |