Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs de lance à poudre Sterileware™
Un mouvement de perforation, de rotation et de retrait simple permet l’échantillonnage transversal de poudres en vrac non coulant. Disponibles en trois longueurs.
Marque:  Bel-Art™ F36974-0950
Informations supplémentaires : Poids : 2.88940kg
Code produit. 16622824
  • 212.00€ / 20 pièces
Date d’expédition estimée: 21-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • La lame ouverte fonctionne bien avec des poudres collantes et cohésives
  • Les bords arrondis permettent de maintenir l’échantillon en place
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA et EU
  • Sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • La lance en Polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellée en sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Spécification
Yes
95 cm
6.8 oz.
HDPE
37 1/2 in.
20/Pk.
200 mL
Sterile